Learn More
4-méthylcatéchol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10578041
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-86-8
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002205
Clé InChI ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
CID PubChem 9958
ChEBI CHEBI:17254
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcatechol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 69°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 06, 878
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou morceaux