Learn More
4-Méthylmorpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480133
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480133 100 mL 100mL
11490133 500 mL 500mL
11400143 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12158.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
4-Methylmorpholine is used as a solvent for dyes, resins, waxes and pharmaceuticals. It acts as a crosslinker in the preparation of polyurethane foams, elastomers and adhesives. It is used as a precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and morpholinium cation based ionic liquids. It is utilized as corrosion inhibitors and anti-scaling agents in industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthylmorpholine est utilisée comme solvant pour les colorants, les résines, les cires et les produits pharmaceutiques. Elle agit comme un réticulateur dans la préparation des mousses de polyuréthane, des élastomères et des adhésifs. Elle est utilisée comme précurseur pour la préparation de liquides ioniques à base de cations N-méthylmorpholine N-oxyde et morpholinium. Elle est utilisée comme inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants dans les industries.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-02-4
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00006175
Clé InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
CID PubChem 7972
Nom IUPAC 4-méthylmorpholine
SMILES CN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylmorpholine
Point de fusion °C to 65°C
Densité 0.920
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 100 mL
Beilstein 102719
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 101.15
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylmorpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine