Learn More
N-oxyde de 4-méthylmorpholine, 50 % p/p sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylmorpholine N-oxide acts as a non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. It is also employed as a co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids. It serves as a solvent in the Lyocell process to produce tencel fiber. Further, it is used in the preparation of aldehydes from primary alcohols in the presence of tetrapropylammonium perruthenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-oxyde de 4-méthylmorpholine agit comme catalyseur non métallique pour la cyanosilylation des cétones. Il est également utilisé comme co-oxydant pour la dihydroxylation asymétrique de Sharpless dans les liquides ioniques. Il sert de solvant dans le procédé Lyocell destiné à produire de la fibre Tencel. Il est également utilisé dans la préparation d’aldéhydes à partir d’alcools primaires en présence de perruthénate de tétrapropylammonium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’acétone, les éthers et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les chloroformiates.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylmorpholine N-oxide |
| Note relative au nom | w/w aq. soln. |
| Point de fusion | -20°C |
| Densité | 1.14 |
| Point d’ébullition | 118°C to 119°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.5 |
| Indice de réfraction | 1.422 |
| Quantité | 1000 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide. |
| Nom IUPAC | 4-methylmorpholin-4-ium-4-olate |
| Afficher plus |