Learn More
Acide4-méthyloctanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435217 25 g 25g
11425217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22616.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.22€
    141.65€ / 25g
    Économisez 22.57€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54947-74-9 | C9H17O2 | 157.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54947-74-9
Formule moléculaire C9H17O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.23
Numéro MDL MFCD00051938
Clé InChI LEGGANXCVQPIAI-MRVPVSSYSA-M
Synonyme octanoic acid, 4-methyl, 4-methyl-octanoic acid, 4-methylcaprylic acid, +/--4-methyloctanoic acid, 4-methyl-n-octanoic acid, 4-methyl octanoic acid, octanoic acid, 4-methyl-, r, fema no. 3575, acmc-20mssw, acmc-20mssx
CID PubChem 62089
Nom IUPAC Acide4-méthyloctanoïque
SMILES CCCC[C@@H](C)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyloctanoic acid
Densité 0.91
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4335
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1755426
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 98%