Learn More
Chlorhydrate de (4-méthylpipéridino)(2-pipéridinyl)méthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10593633
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10593633
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO01177DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS 690634-80-1
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H23ClN2O
Numéro MDL MFCD06407988
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylpiperidino 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidinyl 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidine-2-carbonyl piperidine hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone hydrochloride, 4-methylpiperidyl 2-piperidyl ketone, chloride, 4-methylpiperidin-1-yl-piperidin-2-ylmethanone hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCN(CC1)C(=O)C2CCCCN2.Cl
Nom IUPAC (4-méthylpipéridin-1-yl)-pipéridin-2-ylméthanone ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 246.779
CID PubChem 2794697
Poids de la formule 246.78
Pourcentage de pureté 95%