Learn More
4’-méthylpropiophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-méthylpropiophénone est un réactif chimique utilisé dans les réactions d’électrocarboxylation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
La 4′-méthylpropiophénone est un réactif chimique utilisé dans les réactions d’électrocarboxylation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methylpropiophenone |
| Point de fusion | 7°C |
| Densité | 0.991 |
| Point d’ébullition | 238°C to 239°C |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Indice de réfraction | 1.528 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2042137 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and hexane. |
| Poids de la formule | 148.21 |
| Afficher plus |