Learn More
Chlorydrate d’aniline 4-(méthylsulfonyl), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026899
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11470797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23202.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 177662-76-9 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177662-76-9
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00216490
Clé InChI XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
CID PubChem 2735180
Nom IUPAC 4-methylsulfonylaniline;chlorhydrate
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
Point de fusion 237°C to 239°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 207.67
Pourcentage de pureté 99%