Learn More
Acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique, Mikromol™
Code produit 30051464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051464 100 mg 100mg
30051169 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051464 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0965.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-(méthylsulfonyl)phénylacétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
CAS 90536-66-6
Noms d’analytes ou de composants 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid, Etoricoxib Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthylsulfonylphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 214.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 214,03 g/mol