Learn More
Acide 4-méthylvalérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10389140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 10389140
Marque: Thermo Scientific Acros 255510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-07-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.15
Numéro MDL MFCD00002803
Clé InChI FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
CID PubChem 12587
ChEBI CHEBI:74903
Nom IUPAC Acide 4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylvaleric acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9220g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2COOH
Indice de réfraction 1.4136 to 1.4156
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.922
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 116.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide