Learn More
Acide 4-méthylvalérique, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isocaproic Acid |
| CAS | 646-07-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isocaproic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H12 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | 4-Methylpentanoic acid, Valeric acid, 4-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dimethylbutanoic acid, 4-Methylpentanoic acid, 4-Methylvaleric acid, Isobutylacetic acid, Isocaproic acid, Isohexanoic acid, Isohexoic acid, NSC 4126 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)O |
| Afficher plus |