Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Code produit. p-6062400
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11903499
Marque: Thermo Scientific™ C401521
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Ces flacons de 4 ml (13 mm) de 15 x 45 mm sont fabriqués en verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe AB) ou transparent et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Recommandés pour les instruments suivants :
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Dionex™
  • ?non-ascii?
  • Shimadzu™
  • ?non-ascii?
  • Spark Holland™
  • ?non-ascii?
  • Varian™
  • ?non-ascii?
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • ?non-ascii?
  • Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 4 ml
Nb par paquet 100
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) total 4 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Kit de bouchons à vis de 4 ml assemblés
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non