Learn More
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Mikromol™
Description
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| CAS | 30165-97-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Timolol Maleate Imp. D (EP), Timolol Imp. D (EP), Timolol USP Related Compound D, Timolol USP RC D, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Related Compound D, Timolol Maleate Impurity D, Timolol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| SMILES | Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nom IUPAC | 4-morpholine-4-yl-1,2,5-thiodiazol-3-ol |
| Afficher plus |