Learn More
4-Morpholinepropionitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392557 25 g 25g
11382557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11664.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4542-47-6
Formule moléculaire C7H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 140.186
Numéro MDL MFCD00006178
Clé InChI WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
CID PubChem 78298
Nom IUPAC 3-morpholine-4-ylpropanenitrile
SMILES C1COCCN1CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinepropionitrile
Point de fusion 20°C to 21°C
Densité 1.037
Point d’ébullition 106°C to 109°C (7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 110425
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté ≥98%