Learn More
Acide 4-(n-butoxy)phénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11328055
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11328055
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08231.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4547-57-3
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD00016832
Clé InChI KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid
CID PubChem 78304
Nom IUPAC 2-(4-butoxyphényl)acide acétique
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(n-Butoxy)phenylacetic acid
Point de fusion 87°C to 89°C
Quantité 5 g
Beilstein 1105534
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté ≥98%