Learn More
4-(n-butoxycarbonyl)isocyanate de phényle99, %, Thermo Scientific™
Code produit. 11392886
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11392886
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10606.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102561-47-7
Formule moléculaire C12H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD00037043
Clé InChI PVCGQSQNUXNTNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20e5xd, 4-carbobutoxy phenyl isocyanate, butyl 4-isocyanatobenzoate, 4-n-butoxycarbonyl phenylisocyanate, 4-carbobutoxyphenyl isocyanate, 4-n-carbobutoxyphenyl isocyanate, benzoic acid,4-isocyanato-, butyl ester, benzoic acid, 4-isocyanato-, butyl ester 9ci, 4-n-butoxycarbonyl phenyl isocyanate; 4-carbobutoxy phenyl isocyanate
CID PubChem 4112112
Nom IUPAC butyl 4-isocyanatobenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(n-Butoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densité 1.105
Point d’ébullition 295°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5275
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 7640773
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 99%