Learn More
4-(n-Octyloxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11498377
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11498377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18460.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3780-50-5
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.328
Numéro MDL MFCD00045779
Clé InChI HFRUPPHPJRZOCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-octyloxy phenol, 4-n-octyloxy phenol, 4-n-octyloxyphenol, phenol, 4-octyloxy, 4-octyloxyphenol, p-octyloxyphenol, p-octyloxy phenol, 4-n-octoxyphenol, pubchem13211, acmc-209ivj
CID PubChem 77412
Nom IUPAC 4-Octoxyphénol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(n-Octyloxy)phenol
Point de fusion 80°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 98%