Learn More
N-oxyde de 4-nitro-2-picoline, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitro-2-picoline N-oxide |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 155°C to 157°C |
Couleur | Jaune |
Analyse élémentaire | 44.89 to 48.63% C, 17.45 to 18.90% N |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 154.13 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Nitro-2-picoline N-oxide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.