Learn More
4’-Nitro-2’-(trifluorométhyl)acétanilide, 97 %
Code produit. 11461750
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11461750 1 g -
11471750 5 g 5g
11481750 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11461750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27504.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 395-68-6
Formule moléculaire C9H7F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.16
Numéro MDL MFCD00052846
Clé InChI RBEVUHKSMGYLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-2-trifluoromethyl acetanilide, n-4-nitro-2-trifluoromethyl phenyl acetamide, maybridge1_000035, 2-acetamino 5-nitro benzotrifluoride, 4'-nitro-2'-trifluoromethyl acetanilid, 4'-nitro-2'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-nitro-2-trifluoromethyl phenyl ethanamide, n1-4-nitro-2-trifluoromethyl phenyl acetamide
CID PubChem 540430
Nom IUPAC N-[4-nitro-2-(trifluorométhyl)phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Point de fusion 146°C to 150°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.16
Pourcentage de pureté 97%