Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline, Mikromol™
Code produit 30457671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457671 4 x 25 mg 100mg
30052648 100 mg 100mg
30049857 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457671 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0161.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Noms d’analytes ou de composants 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flutamide Imp. A (EP), Flutamide USP Related Compound A, Flutamide USP RC A, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Related Compound A, Flutamide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 206,0303 g/mol