Learn More
4’-nitroacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021266
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11410014
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13539.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-04-1
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00007303
Clé InChI NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
CID PubChem 7691
Nom IUPAC N-(4-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Nitroacetanilide
Point de fusion 215°C to 217°C
Quantité 5 g
Beilstein 2211962
Merck Index 14,6581
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Nitroacetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4'-Nitroacetanilide