Learn More
4’-nitroacétanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10005670
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-04-1
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00007303
Clé InChI NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
CID PubChem 7691
Nom IUPAC N-(4-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′-Nitroacetanilide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 213°C to 216°C
Couleur Marron / vert ou vert / jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)NHC6H4NO2
Quantité 100 g
Merck Index 15, 6667
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Nitroacetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.