Learn More
4-Nitrobenzaldéhyde, Mikromol™
Code produit 17930526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930526 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1255.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Nitrobenzaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitrobenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-nitrobenzaldé ne
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 151,0269 g/mol