Learn More
Tétrafluoroborate de 4-nitrobenzènediazonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7036866
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15431538 1 g 1g
15441538 5 g 5g
15451538 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15431538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55315.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 456-27-9 | C6H4BF4N3O2 | 236.92 g/mol
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 4-nitro-benzènediazonium est largement utilisé comme réactif standard dans la synthèse organique. Il est utilisé comme colorant pour les cellules d’entérochromaffine. Il est utilisé pour la détermination spectrophotométrique des diisocyanates aromatiques courants [diisocyanate de toluène-2,4-diyle et 4,4′-méthylène-bis(isocyanate de phényle)] et de l’acide gallique. Il est également utilisé pour la coloration des tissus et la détermination des phénols à traces.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-27-9
Formule moléculaire C6H4BF4N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.92
Numéro MDL MFCD00012005
Clé InChI AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
CID PubChem 68006
Nom IUPAC 4-nitrobenzènediazonium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3599869
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 236.92
Pourcentage de pureté 97%