Learn More
Acide 4-nitrobenzoïque, Mikromol™
Code produit 17991866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1255.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-nitrobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitrobenzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid, 4-Aminobenzoic Acid Impurity A, Benzocaine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 4-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0219 g/mol