Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
Code produit. 10071940
Marque: Thermo Scientific Acros 161091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-14-1
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007374
Clé InChI KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
CID PubChem 7482
ChEBI CHEBI:87406
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71.0°C to 74.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 112.0°C (0.6 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Cl
Quantité 100 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre