Learn More
4-nitrocatéchol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779295 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
Code produit. 10163560
Marque: Thermo Scientific Acros 128600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3316-09-4
Formule moléculaire C6H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Numéro MDL MFCD00007242
Clé InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
CID PubChem 3505109
ChEBI CHEBI:16318
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocatechol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 06, 788
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrocatechol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.