Learn More
4-nitrocatéchol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081863
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11450063
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12122.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrocatéchol(4ncat) est un ligand adapté pour la détermination ampérométrique de l’Al(III) à des concentrations environnementales.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3316-09-4
Numéro MDL MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocatechol
Point de fusion 174°C to 177°C
Formule moléculaire C6H5NO4
Quantité 5 g
Beilstein 1867508
Synonyme 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
CID PubChem 3505109
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté ≥98%