Learn More
Alcool 4-nitrocinnamyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434123 1 g 1g
11444123 5 g 5g
11454123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10338.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1504-63-8 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
4-Nitrocinnamyl alcohol is used in the preparation of 4-nitrocinnamyl chloride by reacting with tosyl chloride (TsCl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-nitrocinnamyle est utilisé dans la préparation du chlorure de 4-nitrocinnamyle en réaction avec le chlorure de tosyle (TsCl).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1504-63-8
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00017045
Clé InChI LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenol
CID PubChem 5462894
Nom IUPAC (E)-3-(4-nitrophényl)prop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocinnamyl alcohol
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 1 g
Beilstein 1948238
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate.
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%