Learn More
4-Nitroimidazole, LoGiCal
Code produit 30461287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461287 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461287 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0012.05
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitroimidazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Nom IUPAC 4-nitro-1H-imidazole
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Quantité 10 mg
Poids de la formule 113,0225 g/mol