Learn More
4-Nitroimidazole, Mikromol
Code produit 17993086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993086 100 mg 100mg
30461689 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17993086 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0012.05
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Nitroimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitroimidazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Nom IUPAC 4-nitro-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Quantité 100 mg
Poids de la formule 113,0225 g/mol