Learn More
4-Nitrophénol, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenol |
| CAS | 100-02-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Nitrophenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H5 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Afficher plus |