Learn More
4-nitrophényl-alpha-D-glucopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312427
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11312427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10070.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside acts as a chromogenic substrate for alfa-D-glucosidase inhibitor. It is also used in the detection of glucansucrases and for yeast alfa-D-glucosidase. Further, it is a substrate for lysosomal alfa-glucosidase and maltase-glucoamylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrophényl-α-D-glucopyranoside agit comme substrat chromogène pour l’inhibiteur de l’alpha-D-glucosidase. Il est également utilisé pour la détection des glucansucrases et pour l’alfa-D-glucosidase de levure. De plus, il s’agit d’un substrat pour l’alpha-glucosidase lysosomale et la maltase-glucoamylase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol chauds.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3767-28-0
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
Numéro MDL MFCD00064088
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
CID PubChem 92969
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside
Point de fusion 206°C to 207°C
Quantité 5 g
Beilstein 92212
Informations sur la solubilité Soluble in water,warm ethanol and methanol.
Rotation optique +218° (c=0.5 in Water)
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté ≥98%