Learn More
4-nitrophényl-bêta-D-glucuronide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10168093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
Code produit. 10168093
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10344-94-2
Formule moléculaire C12H12NO9
Poids moléculaire (g/mol) 314.23
Numéro MDL MFCD00036210
Clé InChI QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
CID PubChem 82565
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nitrophénoxy)oxane-2-carboxylate
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Rotation spécifique −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 315.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide