Learn More
Orthophosphate de 4-nitrophényl disodium, pur, Fisher Chemical
Code produit 10615312 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10615312 5 g 5g
10426880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10615312 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/3390/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Orthophosphate de 4-nitrophényl disodium, pur, Fisher Chemical, Quantité : 25 g, CAS : 4264-83-9, blanc, point de fusion : 300 C, formule moléculaire : C6H4NNa2O6P, Poids moléculaire : 263.052, Emballage : Récipient de poudre en plastique
4-Nitrophenyl Disodium Orthophosphate, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 25g, CAS: 333338-18-4, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C6H4NNa2O6P, Molecular Weight: 263.052, Packaging: Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333338-18-4
Formule moléculaire C6H16NNa2O12P
Poids moléculaire (g/mol) 371.14
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
CID PubChem 77949
Nom IUPAC disodium ; (4-nitrophényl) phosphate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 g
Poids de la formule 371.13g/mol
Qualité Pures
Conditionnement Récipient de poudre en plastique