Learn More
Phosphate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077528 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15490210
Marque: Thermo Scientific Acros 455010100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 330-13-2 | C6H6NO6P | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330-13-2
Formule moléculaire C6H6NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Clé InChI XZKIHKMTEMTJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl phosphate, 4-nitrophenyl dihydrogen phosphate, nitrophenylphosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl phosphate, p-nitrophenyl dihydrogen phosphate, p-nitrophenol phosphate, p-nitrophenylphosphate, pnpp
CID PubChem 378
ChEBI CHEBI:17440
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phosphate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire O2NC6H4OP(O)(OH)2
Quantité 10 g
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenyl phosphate