Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 4-Nitrophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047061
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11398446 1 g 1g
11308456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11398446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17481.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17763-80-3 | C7H4F3NO5S | 271.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17763-80-3
Formule moléculaire C7H4F3NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 271.17
Numéro MDL MFCD00192354
Clé InChI NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
CID PubChem 549870
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de (4-nitrophényl)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 50°C to 54°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1998336
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 271.17
Pourcentage de pureté 99%