Learn More
N-oxyde de 4-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11489357
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21404.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1124-33-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-33-0
Formule moléculaire C5H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.10
Numéro MDL MFCD00006206
Clé InChI RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
CID PubChem 14300
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitropyridine N-oxide
Point de fusion 158°C to 163°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 124331
Nom IUPAC 4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Nitropyridine N-oxide