Learn More
4-Nitrosohydrochlorothiazide, Mikromol™
Code produit 17921076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921076 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17921076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0011.120025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Nitrosohydrochlorothiazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrosohydrochlorothiazide
CAS 63779-86-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C7 H7 Cl N4 O5 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Nom IUPAC 6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 326.737
Quantité 25 mg
Poids de la formule 325,955 g/mol