Learn More
4-octyne, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10072920
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1942-45-6
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.2
Numéro MDL MFCD00009471
Clé InChI GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
CID PubChem 16029
Nom IUPAC oct-4-yne
SMILES CCCC#CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Octyne
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -103.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 132.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260
Quantité 10 mL
Beilstein 01, III, 1006
Gravité spécifique 0.75
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Octyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.