Learn More
Acide 4-penténoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448690 10 g 10g
11411768 25 g -
11421768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13991.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
The sulfonation of 4-pentenoic acid (Allylacetic acid) yields the corresponding γ-lactone. It was used to inhibit fatty acid oxidation in rat heart mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La sulfonation de lʼacide 4-penténoïque (acide allylacétique) conduit à la γ ; -lactone correspondante. Il a été utilisé pour inhiber lʼoxydation des acides gras dans les mitochondries du coeur de rat.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, légèrement soluble dans lʼeau
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-80-0
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00004408
Clé InChI HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
CID PubChem 61138
ChEBI CHEBI:35936
Nom IUPAC Acide pent-4-énoïque
SMILES OC(=O)CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenoic acid
Point de fusion -22°C
Densité 0.891
Point d’ébullition 187°C to 189°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4283
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1633696
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%