Learn More
Acide 4-penténoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974961 100 g Flacon en verre 100g
10466383 5 g Flacon en verre 5g
10731521 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269021000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-80-0
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00004408
Clé InChI HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
CID PubChem 61138
ChEBI CHEBI:35936
Nom IUPAC Acide pent-4-énoïque
SMILES OC(=O)CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenoic acid
Point de fusion -22.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9750g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4303
Quantité 100 g
Beilstein 02,425
Gravité spécifique 0.975
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide