Learn More
4-phényl-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10566933 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10566933
Marque: Thermo Scientific Acros 380860010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-58-3
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00039617
Clé InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
CID PubChem 220119
Nom IUPAC 1-phénylmais-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-buten-4-ol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9920g/mL
Point d’ébullition 234°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Indice de réfraction 1.5300 to 1.532
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.992
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado