Learn More
4-phényl-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3212152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10566933
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-58-3
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00039617
Clé InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
CID PubChem 220119
Nom IUPAC 1-phénylmais-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-buten-4-ol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9920g/mL
Point d’ébullition 234°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Indice de réfraction 1.5300 to 1.532
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.992
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.