Learn More
4-Acide phénylcarbamoylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15489917
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15489917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53159.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330793-45-8
Formule moléculaire C13H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.053
Numéro MDL MFCD04115683
Clé InChI DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
CID PubChem 11096747
Nom IUPAC Acide [4-(phénylcarbamoyl) phényl] boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Point de fusion 210°C to 216°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 241.05
Pourcentage de pureté 97%