Learn More
Hanna Instruments™ Sondes de conductivité à 4 anneaux
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CE 215
HI 8733
HI 8733, HI 9033, HI 9034, et HI 87314, HI 9033, HI 9034, HI 87314
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | DIN |
| À utiliser avec (application) | Mesure la conductivité électrique dans les liquides |
| À utiliser avec (équipement) | HI 8733, HI 9033, HI 9034, et HI 87314, HI 9033, HI 9034, HI 87314 |
| Type | Conductimètre portatif à plages multiples |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Capteur | Oui |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion