Learn More
Hanna Instruments™ Sondes de conductivité à 4 anneaux
Code produit. 10090761
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CE 215
HI 8733
HI 8733, HI 9033, HI 9034, et HI 87314, HI 9033, HI 9034, HI 87314
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10090761
Marque: Hanna Instruments™ HI76302W
Il en reste null
Spécification
Types de connecteurs DIN
À utiliser avec (application) Mesure la conductivité électrique dans les liquides
À utiliser avec (équipement) HI 8733, HI 9033, HI 9034, et HI 87314, HI 9033, HI 9034, HI 87314
Type Conductimètre portatif à plages multiples
Longueur (métrique) 140 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Capteur Oui
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.