Learn More
4-[(RS)-(4-Hydroxyphényl)-(pyridin-2-yl)méthyl]phényl Acétate, Mikromol™
Code produit 17931706
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17931706 25 mg 25mg
17941586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17931706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0031.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de 4-[(RS)-(4-hydroxyphényl)-(pyridin-2-yl)méthyl]phényle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
CAS 72901-16-7
Noms d’analytes ou de composants 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H17 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Nom IUPAC acetato de [4-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Poids moléculaire (g/mol) 319.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 319.1208 g/mol