Learn More
4-[(RS)-(4-Hydroxyphényl)-(pyridin-2-yl)méthyl]phényl Acétate, Mikromol™
Description
acétate de 4-[(RS)-(4-hydroxyphényl)-(pyridin-2-yl)méthyl]phényle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 72901-16-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H17 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| Nom IUPAC | acetato de [4-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo] |
| Afficher plus |