Learn More
4-(tert-butyl)benzènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 17933476
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17933476 100 mg 100mg
17992996 25 mg 25mg
30462831 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17933476 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3369.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(tert-butyl)benzènesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Noms d’analytes ou de composants 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H15 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 213.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 213.0823 g/mol