Learn More
4-(tert-butyl)benzènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30462831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462831 4 x 25 mg -
17933476 100 mg 100mg
17992996 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462831 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3369.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(tert-butyl)benzènesulfonamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Noms d’analytes ou de composants 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H15 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 213.3
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 213,0823 g/mol