Learn More
4-tert-Butylcalix[4]arène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10733465
Marque: Thermo Scientific Acros 290220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60705-62-6
Formule moléculaire C44H56O4
Poids moléculaire (g/mol) 648.93
Numéro MDL MFCD00066280
Clé InChI NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
CID PubChem 335377
Nom IUPAC 5,11,17,23-tétra-tert-butylpentacyclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodécane-25,26,27,28-tétrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcalix[4]arene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 06, IV, 7858
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Poids de la formule 648.92
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins